Learn More
16-epi Mometasone Furoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 16-epi Mometasone Furoate |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H30Cl2O6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18-,19-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 520.1419 |