Learn More
16-Epiestriol, Ultra Pure (contains less than 0.3% Estriol), TRC
Code produit 30376099
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30376099 2.5 mg
30372287 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30376099 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5865012.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-81-9
Formule moléculaire C18 H24 O3
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Synonyme Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17beta-triol, Estriol Imp. F (EP), 16-epi-Estriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16β,17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17-triol (7CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17β-triol (8CI), (16β,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16-Epiestratriol, 16-Epiestriol, 16β,17β-Estriol, 16β-Hydroxyestradiol, Actriol, Epiestriol, Epioestriol, NSC 26646
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,16S,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 16-Epiestriol
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18+/m1/s1
Poids de la formule 288.1725