Learn More
16-Hexadecanolide 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346686 50 g 50g
11336686 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03864.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.46€
    270.65€ / 50g
    Économisez 58.81€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-29-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
16-Hexadecanolide is used in the manfacturing of perfumes. It acts as masking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 16-hexadacanolide est utilisé pour la fabrication des parfums. Il agit comme agents masquants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-29-5
Formule moléculaire C16H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 254.41
Numéro MDL MFCD00039668
Clé InChI LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 16-hexadecanolide, hexadecanolide, cyclohexadecanolide, 16-hexadecanolactone, 1,16-hexadecanolide, dihydroambrettolide, juniperic acid lactone, 1,16-hexadecanolactone, hexadecanolactone, 16-hydroxyhexadecanoic acid lactone
CID PubChem 7984
SMILES O=C1CCCCCCCCCCCCCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 16-Hexadecanolide
Point de fusion 33°C to 34°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 50 g
Beilstein 148631
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC Oxacycloheptadecan-2-one
Poids de la formule 254.42
Pourcentage de pureté 97%