Learn More
Gilac™ Chariot en acier inoxydable à 16 compartiments
Code produit 17928761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
200 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
17928761 200 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17928761 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G194595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.62€
    763.04€ / 1 pièces
    Économisez 377.58€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le chariot en acier inoxydable à 16 compartiments est compatible avec les récipients à pâte de 9, 14 et 15 L et les récipients à pâte à diviser de 10, 20 et 13 L.
  • Chariot à 16 compartiments en acier inoxydable.
  • Compatible avec les récipients à pâte de 9, 14 et 15 L et les récipients à pâte à diviser de 10, 20 et 13 L.
  • L'acier inoxydable est recommandé dans les environnements humides (aucun dommage aux roulements même en présence d'eau).
  • Doté de 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, pour une mobilité accrue.
  • Hauteur entre les supports : 92 mm.
  • Charge maximale : 200 kg.
Spécification
Type Chariot
Capacité Contenedores de masa
Capacité de charge (impériale) 440 lb.
Capacité de charge (métrique) 200 kg
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Contenedores para masa (9, 14 y 15 L) y Contenedores divisores para masa (10, 20 y 13 L)