Learn More
16Alpha-Bromoandrostérone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 16alpha-Bromoandrosterone |
| CAS | 59462-53-2 |
| Formule moléculaire | C19H29BrO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (3alpha,5alpha,16alpha)-16-Bromo-3-hydroxy-androstan-17-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H29BrO2/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(20)17(19)22/h11-16,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14-,15-,16+,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H](Br)C4=O |
| Nom IUPAC | (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16R)-16-bromo-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 369.34 |
| Poids de la formule | 368.1351 |