Learn More
16alpha-Hydroxy-17beta-estradiol-2,4,17-d3, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Estriol-d3 |
| CAS | 79037-36-8 |
| Formule moléculaire | C18 2H3 H21 O3 |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | Estra-1,3,5(10)-triene-2,4,17-d3-3,16,17-triol, (16α,17β)-, (16α,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,4,17-d3-3,16,17-triol, Estriol-(2,4,17-D3) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21 H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3D,8 D,17 D |
| SMILES | [2 H]c1cc2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](C[C@@H](O)[C@]4([2 H])O)[C@@H]3 CCc2c([2 H])c1O |
| Nom IUPAC | (8 R,9 S,13 S,14 S,16 R,17 R)-2,4,17-trideuterio-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6 H-ciclopenta[a]fenantreno-3,16,17-triol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.4 |
| Poids de la formule | 291.1914 g/mol |
| Afficher plus |