Learn More
17,21-Dihydroxy-16Alpha-méthylprégna-1,4,9(11)-triène-3,20-dione 21-Acétate, TRC
Code produit 30180030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180030 100 mg 100mg
30179893 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180030 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD453275100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10106-41-9
Formule moléculaire C24H30O5
Poids moléculaire (g/mol) 398.49
Synonyme Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), Dexamethason Impurity I, 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
Nom IUPAC [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-10,13,16-triméthyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopente[a]phénanthrène-17-yl]-2-oxoéthyle] acétate
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h7-9,12,14,18,20,28H,5-6,10-11,13H2,1-4H3/t14-,18-,20+,22+,23+,24+/m1/s1
Poids de la formule 398.2093
Pourcentage de pureté >95%