Learn More
17,21-Dihydroxyprégna-1,4,9(11)-triène-3,20-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H26O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h5-6,8,11,15,17,22,25H,3-4,7,9-10,12H2,1-2H3/t15-,17+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 342.1831 |
| Pourcentage de pureté | >95% |