Learn More
17,21-Dihydroxyprégna-1,4,9(11)-triène-3,20-dione, TRC
Code produit 30004213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004213 250 mg 250mg
30003229 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004213 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD452505250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10184-69-7
Formule moléculaire C21H26O4
Poids moléculaire (g/mol) 342.43
Synonyme Deltacortinene, EP Prednisone Impurity D;
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H26O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h5-6,8,11,15,17,22,25H,3-4,7,9-10,12H2,1-2H3/t15-,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Poids de la formule 342.1831
Pourcentage de pureté >95%