Learn More
Melford 17-AAG
Code produit 30017966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
500µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30017966 1 mg 1mg
30017965 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30017966 Fournisseur Melford Code fournisseur A200450.001
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Le 17-AAG (17-allylamino-17-déméthoxygeldanamycine) est un dérivé synthétique de la geldanamycine. Tout comme la geldanamycine, le 17-AAG est reconnu pour son rôle d'inhibiteur de la protéine de choc thermique 90 (Hsp90), une chaperonne moléculaire impliquée dans le repliement et la stabilisation des protéines.
La 17-AAG (17-Allylamino-17-déméthoxygeldanamycine) est un dérivé synthétique de la geldanamycine. Comme la geldanamycine, la 17-AAG est reconnue pour son rôle en tant qu’inhibiteur de la protéine de choc électrique 90 (Hsp90), un chaperon moléculaire impliqué dans le repliement et la stabilisation des protéines.
Le 17-AAG (17-allylamino-17-déméthoxygeldanamycine) est un dérivé synthétique de la geldanamycine. Tout comme la geldanamycine, le 17-AAG est reconnu pour son rôle d'inhibiteur de la protéine de choc thermique 90 (Hsp90), une chaperonne moléculaire impliquée dans le repliement et la stabilisation des protéines.
Il est souvent utilisé comme outil pour étudier les processus dépendants de Hsp90. En inhibant Hsp90, le 17-AAG affecte la stabilité et la fonction de diverses protéines clientes, dont beaucoup sont impliquées dans des processus cellulaires critiques, notamment la transduction du signal et la régulation du cycle cellulaire. Tout comme la geldanamycine, le 17-AAG est particulièrement pertinent dans la recherche sur le cancer, car Hsp90 est souvent crucial pour la stabilité des oncoprotéines.
Les chercheurs utilisent le 17-AAG pour explorer les mécanismes moléculaires de l'inhibition de Hsp90, avec des applications potentielles dans la compréhension de la biologie du cancer et le développement de stratégies thérapeutiques.
Spécification
CAS 75747-14-7
Formule moléculaire C31H43N3O8
Quantité 1 mg