Learn More
17-Méthylène-5-androstène-3β-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 17-Methylene-5-androsten-3beta-ol |
| CAS | 846-44-6 |
| Formule moléculaire | C20H30O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 17-Methylene-androst-5-en-3beta-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H30O/c1-13-4-7-17-16-6-5-14-12-15(21)8-10-20(14,3)18(16)9-11-19(13,17)2/h5,15-18,21H,1,4,6-12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=C |
| Nom IUPAC | (3S,8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-diméthyl-17-méthylidène-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrén-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.45 |
| Poids de la formule | 286.2297 |