Learn More
Testo™ Enregistreur de données de température et d’humidité 175 H1
Code produit 11361374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +55°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11361374 -20°C à +55°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11361374 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0572 1754
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Surveillez et enregistrez la température et l’humidité relative dans les bâtiments et les salles fermées. Les enregistreurs de données de température et d’humidité Testo™ 175 H1 sont conçus pour effectuer des mesures fiables à long terme et enregist
  • Enregistreur de données de température et d’humidité à 2 canaux avec capteur d’humidité externe (capteur d’humidité capacitif / NTC)
  • Surveillance et enregistrement en continu de la température, de l’humidité relative et du point de rosée
  • Mémoire de très grande taille pour des mesures à long terme et jusqu’à 1 million de relevés, pile avec autonomie de 3 ans
  • Temps de réaction plus courts et mesures précises avec capteur d’humidité externe
  • Téléchargement gratuit du logiciel (ComSoft Basic)
  • D’autres informations, notamment les valeurs de seuil réglables, les seuils dépassés et l’alimentation restante de la pile, peuvent également être lues sur le grand écran transparent
  • Le testo 175 H1 assure un haut niveau de sécurité des données et des mesures fiables basées sur une technologie de pointe
  • Mémoire de très grande taille pouvant économiser jusqu’à 1 million de relevés
  • Longue durée de vie de la pile : 3 ans maximum.
  • Les piles AAA triples incluses dans le cadre de l’alimentation peuvent être facilement remplacées par l’utilisateur
  • Comprend un support mural, un verrou, des piles et un protocole d’étalonnage
Spécification
Type Enregistreur de données de température et d'humidité
Mémoire des données 1 000 000 lectures
Type de batterie AIMn type AAA
Autonomie de la batterie 3 ans
Canaux 2
Interface Port USB et carte SD
Indice IP IP54
Modèle 175 H1
Types de capteur NTC
À utiliser avec (application) Pour la surveillance et la documentation de la climatisation des bâtiments, la température et l’humidité de stockage, la température et l’humidité de transport
Précision (humidité relative) plusmn; 2 %
Précision (température) plusmn;0,4deg;°C
Justesse du temps 1 s à 24 h
Plage d’humidité 0 à 100%
Résolution de la température 0,1%
Plage de températures (métrique) -20°C à +55°C
Température de fonctionnement (métrique) -20°C à +55°C