Learn More
Testo™ Enregistreur de données de température 175 T1
Code produit 10377599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Résolution de la température:
0,1°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Résolution de la température Conditionnement
10377599 0,1°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10377599 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0572 1751
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cet enregistreur de données pour surveiller les températures de stockage et la surveillance à long terme. Les enregistreurs de données de température 175 T1 Testo™ sont certifiés pour une utilisation dans les environnements alimentaires et
  • Enregistreur de données avec capteur interne (NTC)
  • L’écran affiche les valeurs de mesure actuelles, les valeurs de seuil, les points où ces seuils ont été dépassés, les valeurs min/max et l’alimentation de la pile restante
  • Comprend un support mural, un verrou, des piles et un protocole d’étalonnage
  • Idéal pour les mesures à long terme dans les chambres froides et les installations de stockage
  • Peut enregistrer jusqu’à 1 000 000 de relevés
  • Autonomie de la pile jusqu’à 3 ans
  • Conforme aux normes HACCP et EN 12830
  • Protection IP65
  • Analyse de données sur PC : trois options logicielles à choisir ; logiciel de base en téléchargement gratuit
Spécification
Mémoire des données 1 000 000 lectures
Type de batterie 3 AIMn type AAA ou Energizer
Autonomie de la batterie 3 ans (taux de mesure de 15 min, +25 °C)
Canaux 1 interne
Indice IP IP65
Précision (température) ± 0,5°C
Plage -35 à +55 °C
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 89 x 53 x 27 mm