Learn More
Testo™ Enregistreur de données de température à quatre canaux 176 T4
Code produit 11301384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Canaux:
4
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Canaux Conditionnement
11301384 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11301384 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0572 1764
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez simultanément la température dans quatre sites différents maximum. Les enregistreurs de données de température à quatre canaux Testo™ 176 T4 permettent à l’utilisateur de lire les données à des intervalles plus longs, même lorsque les cycles
  • Enregistreur de données de température avec ports de capteur externes (TC type T, K et J)
  • Comprend un support mural, un verrou, des piles et un protocole d’étalonnage
  • Mémoire pour un maximum de 2 millions de relevés
  • Jusqu’à 8 ans d’autonomie
  • Plage de mesure extrêmement large allant de -200 à +1000°C
  • L’écran affiche une large gamme d’informations précieuses, notamment les valeurs de mesure actuelles, les valeurs de seuil, les points où ces seuils ont été dépassés, les valeurs min/max et l’alimentation de la pile restante
  • Trois options logicielles disponibles conviennent à un large éventail d’applications
Applications
  • Vérification de la température dans des congélateurs à température ultra basse ou dans des conditions de cryoconservation
  • Mesure et enregistrement des débits et des températures de retour aux distributeurs de chauffage au sol afin de vérifier qu’ils fonctionnent correctement
  • Vérification des températures du procédé
  • Contrôle du débit et des températures de retour des systèmes de chauffage
Spécification
Mémoire des données 2 000 000 lectures
Type de batterie 1 lithium (TL-5903)
Autonomie de la batterie 8 ans à une vitesse de mesure de 15 min
Canaux 4
Indice IP IP65
Précision (température) strongType K (NiCr-Ni) :/strong plusmn;1 % de mv (-195 à -100,1deg;C) ; plusmn;0,3deg;C (-100 à +70deg;C) ; plusmn;0,5 % de mv (+70,1 à +1000deg;C) ; strongtype T (Cu-CuNi) : /strong plusmn;1 % de mv (-200 à -100,1deg;C) ; plusmn;0,3deg;C (-100 à +70deg;C) ; plusmn;0,5 % de mv (+70,1 à +400deg;C) ; strongtype J (Fe-CuNi) :/strong plusmn;0,3deg;C (-100 à +70deg;C) ; plusmn;0,5 % de mv (+70,1 à +750deg;C)
Plage de températures (métrique) Type K (NiCr-Ni) : -195 à +1 000°C ; type T (Cu-CuNi) : -200 à +400°C ; type J (Fe-CuNi) : -100 à +750°C
Température de fonctionnement (métrique) -20° à +70°C
Dimensions (L x l x H) 103 x 63 x 33 mm