Learn More
Techsit™ Siège de laboratoire haut PU Smartsit
Description
- Siège et dossier PU, faciles à nettoyer et résistants
- Conception ergonomique et siège et dossier profilés
- 5 ans de garantie.
- Capacité de poids de 150 kg
- Adapté à une salle blanche de classe 5
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Réglable (hauteur) | Oui |
| Type de dossier | Ergonomique |
| Certifications/Conformité | Cleanroom Class 5 |
| Finition | Polyuréthane |
| Matériau de la monture | Acier |
| Hauteur de siège | 590 to 830 mm |
| Garantie | 5 Year |
| Poids (impériale) | 15 kg |
| Type de roue | Glide |
| Afficher plus |