Learn More
17alpha-Hydroxy-5alpha-androstan-3-one, TRC
Code produit 30133232
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133232 100 mg 100mg
30011208 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133232 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH801390100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 571-24-4
Formule moléculaire C19H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 290.44
Synonyme Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5α,17α)-, 5α-Androstan-3-one, 17α-hydroxy- (8CI), (5α,17α)-17-Hydroxyandrostan-3-one, 17-epi-Dihydrotestosterone, 17α-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 17α-Hydroxy-5α-androstane-3-one, 5α-Androstan-17α-ol-3-one, Dihydroepitestosterone, epi-Dihydrotestosterone, 17-epi-Androstanolone
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 17a-Hydroxy-5a-androstan-3-one
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
Poids de la formule 290.2246