Learn More
17α-méthyl-5α-androstane-3β,6α,17β-triol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 17alpha-Methyl-5alpha-androstane-3beta,6alpha,17beta-triol |
| CAS | 89267-40-3 |
| Formule moléculaire | C20H34O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (3beta,5alpha,6alpha,17beta)-17-Methyl-androstane-3,6,17-triol, (3beta,5alpha,6alpha,17beta)-17-Methylandrostane-3,6,17-triol |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H34O3/c1-18-7-4-12(21)10-16(18)17(22)11-13-14(18)5-8-19(2)15(13)6-9-20(19,3)23/h12-17,21-23H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16+,17-,18+,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | (3S,5S,6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13,17-triméthyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tétradécahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,6,17-triol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.48 |
| Poids de la formule | 322.2508 |