Learn More
17alpha-méthyl-5bêta-estrane-3alpha,17bêta-diol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 17Alpha-Methyl-5Beta-estrane-3Alpha,17Beta-diol |
| CAS | 31658-49-8 |
| Formule moléculaire | C19 H32 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 17α-Methyl-5β-estrane-3α,17β-diol, (3R,5R,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-13,17-Dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol, 17ALPHA-METHYL-5BETA-ESTRANE-3ALPHA,17BETA-DIOL |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | (3R,5R,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-13,17-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15, 16-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.46 |
| Poids de la formule | 292.2402 |