Learn More
(17Bêta)-17-Hydroxy-17-méthylestr-5(10)-en-3-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (17beta)-17-Hydroxy-17-methylestr-5(10)-en-3-one |
| CAS | 2741-75-5 |
| Formule moléculaire | C19H28O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 17beta-Hydroxy-17-methylestr-5(10)-en-3-one, SC 6582 |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h15-17,21H,3-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(O)CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=C(CCC(=O)C4)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13,17-diméthyl-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodécahydrocyclopenta[a] phenthren-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.42 |
| Poids de la formule | 288.2089 |