Learn More
17β-dihydroéquiline-16,16,17-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 17beta-Dihydroequilin-16,16,17-d3 |
| CAS | 350820-03-0 |
| Formule moléculaire | C18 2H3 H17 O2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Estra-1,3,5(10),7-tetraene-16,16,17-d3-3,17-diol, (17β)- (9CI), (17β)-Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17-diol-16,16,17-d3, 17β-Dihydroequilin-d3, 17β-Dihydroequilin-16,16,17-D3, 7-Dehydroestradiol-16,16,17-d3, β-Dihydroequilin-d3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,16-17,19-20H,6-9H2,1H3/t16-,17-,18-/m0/s1/i7D2,17D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@H]2c3ccc4cc(O)ccc4c3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O |
| Nom IUPAC | (13S,14S,17S)-16,16,17-trideutéro-13-méthyl-11,12,14,15-tétrahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 271.37 |
| Poids de la formule | 271.1652 |