Learn More
17bêta-estradiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Estradiol |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 272.1776 |
| Pourcentage de pureté | >95% |