Learn More
Bochem™ Pinces à bécher
Code produit 10038780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10038780 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10038780 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 2220
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Type de produit Pinces à bécher
Longueur (métrique) d’ouverture 60 à 100 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Cadre en fil d'acier 18/10 électropoli avec mâchoires en bande métallique arquée et garnitures de mâchoires en fibre céramique.