Learn More
Bochem™ Pince à creuset E-Poli 18/10
Code produit 10759461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10759461 300 mm 1 pièce
10669662 200 mm 1 pièce
10160141 400 mm -
10038710 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10759461 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 2143
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
En acier inox. Bochem™ Les pinces à creuset E-Poli 18/10 sont robustes.
  • Pince de creuset
  • Type robuste
  • Acier inoxydable
Specifications
Type de produit Pinces de creuset
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)