Learn More
Bochem™ Pinces de creuset 18/10 E-Poli avec poignée en plastique PVC
Code produit 10799431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10799431 300 mm 1 pièce
10273981 200 mm -
10336241 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10799431 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 2163
Expédition estimée: 19-10-2026
Bonne prise
  • Avec poignée en plastique PVC
  • Température maximale 145 °C
Spécification
Type de produit Pinces de creuset
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)