Learn More
Bochem™ Pinces à creusets E-Poli avec rainures 18/10
Code produit 10243041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10243041 500 mm 1 pièce
10788941 200 mm 1 pièce
10068800 160 mm 1 pièce
10232851 220 mm 1 pièce
10140001 300 mm 1 pièce
10038840 250 mm 1 pièce
10282941 400 mm 1 pièce
10554261 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10243041 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 2105
Expédition estimée: 16-11-2026
Avec rainures. Les pinces de creuset E-Poli 18/10 avec rainures Bochem™ assurent une préhension sûre.
  • Avec rainures
  • Acier inoxydable
Spécification
Type de produit Pinces de creuset
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)