Learn More
Bochem™ Pinces pour flacons E-Poli 18/10
Code produit 10410423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) d’ouverture:
110 mm
115 mm
130 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) d’ouverture unitSize
10410423 115 mm 1 pièce
10596732 110 mm 1 pièce
10506742 130 mm -
10505611 145 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10410423 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 2250
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Soulevez et déplacez les flacons pendant l’expérimentation à l’aide de pinces pour flacon Bochem™ 18/10 E-Poli. Leurs pointes sont revêtues de PA.
  • Pointes revêtues de PA
  • Longueur standard : 250 mm
  • Acier inoxydable
Spécification
Longueur (métrique) d’ouverture 115 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type Pinces pour flacon