Learn More
Bochem™ Aiguille de dissection en acier inoxydable 18/10
Code produit 11875101
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Support de chas de type 1 KOLLE 12000
Support de lancette de type 3 KOLLE 12000
Support d’aiguille de type 2 KOLLE 12000
Diameter (Metric) Inside:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diameter (Metric) Inside unitSize
11875101 Support d’aiguille de type 2 KOLLE 12000 1 mm 10 pièces
11845101 Support de chas de type 1 KOLLE 12000 1,5 mm 10 pièces
11835091 Support de lancette de type 3 KOLLE 12000 - 10 pièces
11855101 Support de chas de type 1 KOLLE 12000 2,5 mm 10 pièces
11865101 Support de chas de type 1 KOLLE 12000 4 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11875101 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 12004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec Bochem Porte-aiguille Kolle 12000. Bochem™ L'aiguille de dissection en acier inoxydable 18/10 est fabriquée en acier inoxydable.
  • Type 1 : œil
  • Type 2 : aiguille
  • Type 3 : lancette
  • À utiliser avec Bochem porte-aiguilles Kolle 12000
  • En acier inox
Spécification
Diameter (Metric) Inside 1 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type de produit Aiguille d’inoculation
À utiliser avec (équipement) Support d’aiguille de type 2 KOLLE 12000
Quantité 10/sachet.