Learn More
Bochem™ Bol à fond plat en acier inoxydable 18/10
Code produit 10078410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10078410 125 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10078410 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8670
Expédition estimée: 05-01-2027
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Acier inoxydable
Forme Rond
Type Cuve
Hauteur (métrique) 40 mm
Diamètre (métrique) 80 mm