Learn More
Bochem™ Coupelles d’évaporation de forme plate en acier inox 18/10
Code produit 10633691
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
75 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10633691 100 ml 1 pièce
10383081 75 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10633691 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8572
Il en reste null
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Acier inoxydable
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 80 mm