Learn More
Bochem™ Roue de guidage en acier inoxydable 18/10
Code produit 10374081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
70 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
10374081 70 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10374081 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 100
Expédition estimée: 12-02-2027
Spécification
Diamètre (métrique) 100 mm
Hauteur (métrique) 121 mm
Capacité de charge (métrique) 70 kg
Matériau Inox 18/10
Largeur (impériale) 3/4 po
Largeur (métrique) 26,9 mm