Learn More
Agencinox™ Capsule d’évaporation élevée en acier inoxydable 18/10
Description
- Capsule d’évaporation de forme haute
- En acier inox
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Forme | Rond |
| Type | Capsule d’évaporation |
| À utiliser avec (application) | Applications d’évaporation |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Diamètre (métrique) | 85 mm |