Learn More
Agencinox™ Capsule d’évaporation élevée en acier inoxydable 18/10
Code produit 11751923
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
5 l
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11751923 5 l 1 pièce
11711923 250 ml 1 pièce
11721923 500 ml 1 pièce
11731923 1 l 1 pièce
11701923 125 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11751923 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 1200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces capsules pour les applications d’évaporation générales. Les capsules d’évaporation de forme haute en acier inoxydable 18/10 Agencinox™ sont idéales pour une utilisation dans des environnements médicaux.
  • Capsule d’évaporation de forme haute
  • En acier inox
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Capacité (métrique) 5 l
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type Boîte d’évaporation élevée
Hauteur (métrique) 160 mm
Diamètre (métrique) 200 mm