Learn More
Bochem™ Bol de laboratoire à forme haute en acier inox 18/10
Code produit 10707315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 L
2 L
3 L
6 L
8 l
10 L
Diamètre (métrique):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Hauteur (métrique):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10707315 3 L 220 mm 125 mm 1 pièce
10103504 10 L 150 mm 80 mm 1 pièce
10532944 1,5 L 180 mm 95 mm 1 pièce
10493265 2 L 195 mm 115 mm 1 pièce
10789155 6 L 285 mm 145 mm 1 pièce
10185324 8 l 310 mm 165 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10707315 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8605
Expédition estimée: 21-12-2026
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
  • Forme élevée
  • Avec rebord
  • Acier inoxydable 18/10
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 3 L
Matériau Acier inoxydable
Forme Rond
Type Bol de laboratoire
Hauteur (métrique) 125 mm
Diamètre (métrique) 220 mm