Learn More
Bochem™ Support élévateur de laboratoire en acier inoxydable 18 / 10
Code produit 10410441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la base:
160 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la base Conditionnement
10410441 200 mm 1 pièce
10289260 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10410441 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11130
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Fabriqué en acier inox 18/10. Bochem™ Le cric de laboratoire en acier inoxydable 18/10 est doté d'une technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites.
  • Fabriqué en acier inoxydable 18/10
  • Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
  • Bouton ergonomique, arrondi et convivial
  • Construction en ciseaux en acier inoxydable 18/10
  • Tous les modèles sont fabriqués conformément à la norme DIN 12897.
  • Charge dynamique maximale (Kg max. dyn.) et charge de fonctionnement statique maximale (Kg max. stat .) Les normes sont conformes à la norme DIN 12897
  • Les modèles plus petits (jusqu'à 240 x 240 mm ; type 1) sont dotés d'une simple molette de réglage manuelle.
  • Les modèles plus grands (à partir de 300 x 300 mm ; type 2) recommandent l'utilisation du cliquet fourni, qui se connecte à une molette de réglage spéciale.
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Hauteur (métrique) de 60 à 275 mm
Longueur (métrique) de la base 200 mm
Type de produit Support-élévateur pour laboratoire
Quantité 1 de chaque