Learn More
Bochem™ Supports élévateurs pour laboratoire en acier inox 18/10
Code produit 10258640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
10258640 240 mm 1 pièce
10408632 100 mm 1 pièce
10088521 200 mm 1 pièce
10303712 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10258640 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11140
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Dimensions (L x l) 240 x 240 mm
Longueur (métrique) de la base 240 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Comprend Roulettes
Type de produit Support-élévateur pour laboratoire
Quantité 1 de chaque