Learn More
Bochem™ Cuve de laboratoire en acier inoxydable 18/10
Code produit 10373511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
220 mm
240 mm
260 mm
305 mm
320 mm
380 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10373511 305 mm 1 pièce
10475431 220 mm 1 pièce
10692401 240 mm 1 pièce
10434281 260 mm 1 pièce
10767191 320 mm 1 pièce
10343611 380 mm 1 pièce
10515421 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10373511 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8594
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Stockez, mélangez ou confinez des produits chimiques avec le bol de laboratoire en acier inoxydable 18/10 Bochem™. C’est un accessoire de laboratoire utile.
  • Fond plat
  • Acier inox
  • Bol sphérique
Specifications
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 6 l
Matériau Acier inoxydable
Forme Rond
Type Bol de laboratoire
Hauteur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) 305 mm