Learn More
Bochem™ Cuve de laboratoire en acier inoxydable 18/10
Code produit 10434281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
220 mm
240 mm
260 mm
305 mm
320 mm
380 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10434281 260 mm 1 pièce
10475431 220 mm 1 pièce
10692401 240 mm 1 pièce
10373511 305 mm 1 pièce
10767191 320 mm 1 pièce
10343611 380 mm 1 pièce
10515421 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10434281 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8593
Expédition estimée: 17-12-2026
Stockez, mélangez ou confinez des produits chimiques avec le bol de laboratoire en acier inoxydable 18/10 Bochem™. C’est un accessoire de laboratoire utile.
  • Fond plat
  • Acier inox
  • Bol sphérique
Spezifikation
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 4,5 L
Matériau Acier inoxydable
Forme Rond
Type Bol de laboratoire
Hauteur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) 260 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.