Learn More
Bochem™ Cuve de laboratoire en acier inoxydable 18/10
Code produit 10475431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
220 mm
240 mm
260 mm
305 mm
320 mm
380 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10475431 220 mm 1 pièce
10692401 240 mm 1 pièce
10434281 260 mm 1 pièce
10373511 305 mm 1 pièce
10767191 320 mm 1 pièce
10343611 380 mm 1 pièce
10515421 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10475431 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8591
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez, mélangez ou confinez des produits chimiques avec le bol de laboratoire en acier inoxydable 18/10 Bochem™. C’est un accessoire de laboratoire utile.
  • Fond plat
  • Acier inox
  • Bol sphérique
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 2 l
Matériau Acier inoxydable
Forme Rond
Type Bol de laboratoire
Hauteur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) 220 mm