Learn More
Bochem™ Chariot pliable de laboratoire en acier inoxydable 18/10
Code produit 12691905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
785 x 450 x 850 mm (avec roue et poignée)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12691905 785 x 450 x 850 mm (avec roue et poignée) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12691905 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00€
    1390.34€ / 1 pièces
    Économisez 339.66€
    19% de réduction
Expédition estimée: 24-02-2027
Spécification
Dimensions (L x l x H) 785 x 450 x 850 mm (avec roue et poignée)
Finition Mat
Hauteur (métrique) 850 mm
Longueur (métrique) 785 mm
Capacité de charge (métrique) 300 kg
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Largeur (métrique) 450 mm