Learn More
Bochem™ Louche en acier inox
Description
- En acier inox 18/10.
- Conception à manche plat.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Type de produit | Louche |
| Longueur (métrique) de la poignée | 350 mm |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable (18/10) |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Type de poignée | Plat |
| Longueur (métrique) | 350 mm |