Learn More
Bochem™ Agitateurs à hélice en acier inox avec 3 lames fixes 18/10
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 10 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour l’homogénéisation et la mise en suspension |
| Comprend | Lames 3 Fix |
| Longueur (métrique) | 800 mm |
| Quantité | 1 unité |
| Type | Agitateur à hélice |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |