Learn More
Bochem™ Tige en acier inoxydable 18/10
Code produit 10519091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
600 mm
750 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10519091 750 mm 1 pièce
10730052 500 mm 1 pièce
10465641 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10519091 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5112
Expédition estimée: 11-12-2026
Soutenez la base M10 avec le socle de support en acier inox 18/10 Bochem™.
  • Acier inox 18/10
  • Avec filetage M10
  • Tige pour socle de support
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 750 mm
Diamètre (métrique) de la tige 12 mm
Comprend Filetage M10
Type de produit Tige en acier inoxydable
Diamètre du filetage M10
À utiliser avec (équipement) Pour socles de support M10
Quantité 1 de chaque