Learn More
Bochem™ Pelle de pesée en acier inox 18/10
Code produit 10514841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm, 235 mm
105 mm
120 mm
200 mm, 330 mm
200 mm, 70 mm
250 mm, 120 mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10514841 250 mm, 120 mm 1 pièce
10575221 120 mm 1 pièce
10162361 105 mm 1 pièce
10112651 200 mm, 330 mm 1 pièce
10150501 200 mm, 70 mm 1 pièce
10231771 105 mm, 235 mm 1 pièce
10440543 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10514841 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 3604
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Spécification
Forme du fond Conique
Matériau Acier inoxydable
Forme Conique
Type Nacelle de pesée
Dimensions (L x l) 250 x 65 mm
Longueur (métrique) 250 mm, 120 mm
Largeur (métrique) 65 mm
Diamètre (métrique) 8 mm