Learn More
Bochem™ Coquilles en acier 18/10
Code produit 10596255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10596255 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10596255 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8606
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Capacité (métrique) 4 L
Hauteur (métrique) 135 mm
Diamètre (métrique) 245 mm
Forme Haut
Type de produit Coques