Learn More
Motic™ Microscope LED sans fil série 18 / 28
Code produit 15415102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Monoculaire, 45° Incliné, 360° Tournant
Trinoculaire avec réglage dioptrique, inclinaison de 30°, rotation de 360°, répartition de la lumière 50/50
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête unitSize
15415102 Monoculaire, 45° Incliné, 360° Tournant 1 pièce
15495102 Trinoculaire avec réglage dioptrique, inclinaison de 30°, rotation de 360°, répartition de la lumière 50/50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415102 Fournisseur Motic™ Code fournisseur PD8041A201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    261.00€ / 1 pièces
    Économisez 16.00€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Microscope idéal pour la microscopie académique. Le microscope LED sans fil Motic™ série 18 / 28 offre une forme ergonomique unique ainsi qu’une optique et une portabilité supérieures.
  • Éclairage LED blanc lumineux sans chaleur.
  • Le bloc-batteries rechargeable facilite l’utilisation sans fil.
  • Versions monoculaires, binoculaires et trinoculaires disponibles.
  • Objectifs achromatiques DIN EA 4X, 10X et 40X
  • Mise au point grossière et fine séparée et coaxiale avec un incrément minimum de 2 m μpour assurer une mise au point parfaite de l'échantillon.
  • Platine mécanique intégrée disponible.
Spécification
Type de condenseur Condenseur 0.65 N.A. intégré spécial avec diaphragme à iris
Description Système de mise au point grossière et fine séparé avec une butée de limite supérieure pour éviter d’endommager les lames et les objectifs et concentrer le réglage de la friction pour empêcher tout encombrement de la platine.
Eyepiece WF10X/18 mm
Type de tête Monoculaire, 45° Incliné, 360° Tournant
Type d’éclairage LED
Pouvoir grossissant 4X, 10X, 40XS
Modèle Microscope sans fil à LED 1801
Types d’objectifs EA achromatique, parfocale et parcentrée
Type de produit Microscope à LED sans fil
Comprend Grande platine de 120 mm x 125 mm avec clips de platine à ressort verrouillé, pointeur d’oculaire intégré
Couvre-nez Tourelle quadruple rotative, montée en arrière, avec des butées dencliquetage pré-réglées pour des changements précis de grossissement