Learn More
18-Couronne-6, TRC
Code produit 30353984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353984 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353984 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC82487510G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 18-Crown-6
CAS 17455-13-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12H24O6
Quantité 10 g
Synonyme 18-Crown-6 ether, Ethylene Oxide Cyclic Hexamer, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, NSC 159836
Formule InChI InChI=1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Nom IUPAC 1,4,7,10,13,16-Hexaxooctadecane
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Poids de la formule 264.1573
Pourcentage de pureté >95