Learn More
Hamilton Tubulure de distribution de calibre 18, conique
Code produit 31257783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
31257783 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31257783 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 10106147
Expédition estimée: 09-12-2026
Longueur : tubulure de 1372 mm avec calibre 18, conçue pour des applications précises de manipulation de liquides. Présente des extrémités effilées pour une distribution contrôlée et efficace.
  • Ensemble de tubes de distribution de calibre 18 (PN : 10106147) conçu pour une distribution précise de liquides
  • Inclut un moteur usiné de précision de 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK pour connexions sécurisées
  • Fourni avec des canons de 54 in. (1 372 mm) de tubes FEP de calibre 18
  • Dimensions du tube : 0,075 in. O.D. x 0,043 in. Identification (1,905 mm de Polarité x 1,092 mm de Jour)
  • Équipé(s) de ressorts de décharge de tension pour améliorer la durabilité et réduire la contrainte sur les tubes
  • Doté d’une pointe effilée pour optimiser la précision de la distribution
Spécification
Type de produit Tuyauterie de pompe
Longueur (métrique) 54 in