Learn More
Hamilton Tubulure de remplissage de calibre 18, émoussée
Description
- Ensemble de tuyau de remplissage de calibre 18 (PN : 10106145) conçu pour un transfert fiable de liquide
- Inclut un moteur usiné de précision de 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK pour connexions sécurisées
- Fourni avec 48 in. (1 219 mm) de tubulure FEP de calibre 18
- Dimensions du tube : 0,075 in. O.D. x 0,043 in. Identification (1,905 mm de Polarité x 1,092 mm de Jour)
- Équipé(s) de ressorts de décharge de tension pour améliorer la durabilité et réduire la contrainte sur les tubes
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tuyauterie de pompe |
| Longueur (impériale) | 48 in |