Learn More
Acide 18-β-glycyrrhétinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10570931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10570931 5 g Flacon en verre 5g
10020960 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10570931 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120150050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.80€
    82.65€ / 5g
    Économisez 17.15€
    17% de réduction
CAS: 471-53-4 | C30H46O4 | 470.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-53-4
Formule moléculaire C30H46O4
Poids moléculaire (g/mol) 470.69
Numéro MDL MFCD00003706,MFCD00066716
Clé InChI MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
Synonyme enoxolone, glycyrrhetinic acid, uralenic acid, glycyrrhetic acid, 18-beta-glycyrrhetinic acid, glycyrrhetin, arthrodont, jintan, 18beta-glycyrrhetinic acid, rhetinic acid
CID PubChem 10114
ChEBI CHEBI:30853
Nom IUPAC (2S,4aS,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,12bR,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahydropicene-2-carboxylic acid
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 18-β-Glycyrrhetinic acid
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 292°C to 295°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 3644
Conditions de rotation spécifiques +165° (20°C c=1,CHC3,on dry ba)
Rotation spécifique + 165
Poids de la formule 470.69
Pourcentage de pureté 98+%
Substances connexes 2% max. (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline