Learn More
18β-Glycyrrhetinic acid, MedChemExpress
Description
18β-Glycyrrhetinic acid is the major bioactive component of Glycyrrhizae Radix and possesses anti-ulcerative, anti-inflammatory and antiproliferative properties.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 18β-Glycyrrhetinic acid |
| CAS | 471-53-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H46O4 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 250 mg/mL (531.15 mM) |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](O)CC[C@]([C@@]1([H])CC[C@@]([C@@]2(CC[C@]3(CC[C@](C(O)=O)(C[C@]3(C2=C4)[H])C)C)C)5C)(C)[C@@]5([H])C4=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 470.68 |
| Poids de la formule | 470.68 |
| Afficher plus |